missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Maus-PAX6 (aa 267 bis 285), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP207
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PAX6 (Reste 267 bis 285) synthetisches Peptid, PEP-207, von Invitrogen.
PEP-207 ist ein synthetisches Peptide aus 19 Aminosäuren. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C R (267) E E K L R N Q R Q A S N T P S H I (285). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-801. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
18508 | |
gereinigt | |
Maus-PAX6 (aa 267 bis 285) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
P63015 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Pax6 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C R(267) E E K L R N Q R R Q A S N T P S H I(285) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur