Learn More
Mouse Lgr5/GPR49 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
223.00 CHF - 536.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Lgr5/GPR49 |
---|---|
Klon | 889901 |
Verdünnung | Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18764058
|
R&D Systems
MAB82401-SP |
25 μg |
223.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18729377
|
R&D Systems
MAB82401 |
100 μg |
536.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Spezifikation
Lgr5/GPR49 | |
Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 | |
LGR5 | |
IgG2b | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
889901 | |
Flow Cytometry, CyTOF | |
Unconjugated | |
Rat | |
Mouse | |
Q9Z1P4 | |
8549 | |
Mouse Lgr5/GPR49 N-terminal peptide Ala21-Cys34 Accession # Q9Z1P4 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
Detects mouse Lgr5/GPR49 in direct ELISAs. Stains mouse Lgr5 transfected cells but not irrelevant transfectants in Flow Cytometry. |