Learn More
Gibco™ Mouse IL-15 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 4330.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P48346
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Gen-ID (Entrez) 16168
Molekulargewicht 13.3
Name Mouse IL-15
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17870213
Unterlagen ansehen
Gibco™
210-15-100UG
100 μg
868.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17831793
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
210-15-10UG
10 μg
217.00 CHF
10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30088614
Unterlagen ansehen
Gibco™
210-15-01M
2 x 500 μg
4330.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17830043
Unterlagen ansehen
Gibco™
210-15-1MG
2 x 500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17820163
Unterlagen ansehen
Gibco™
210-15-250UG
250 μg
1518.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
210-15-2UG
2 μg
89.25 CHF
2 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870423
Unterlagen ansehen
Gibco™
210-15-500UG
500 μg
2600.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811203
Unterlagen ansehen
Gibco™
210-15-50UG
50 μg
522.00 CHF
50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IL-15 (Interleukin 15 ) is a cytokine that regulates T and natural killer cell activation and proliferation. IL-15 and IL-2 share many biological activities as both have been found to bind common hematopoietin receptor subunits, and may compete for the same receptor, and thus negatively regulate each other's activity. The number of CD8+ memory cells is shown to be controlled by a balance between IL-15 and IL-2. IL-15 induces the activation of JAK kinases, as well as the phosphorylation and activation of transcription activators STAT3, STAT5, and STAT6. In mouse, studies suggest that IL-15 may increase the expression of apoptosis inhibitor Bcl-xL, possibly through the transcription activation activity of STAT6, and thus prevent apoptosis. IL-15 plays an important role in the growth and differentiation of T and B lymphocytes, natural killer cells, macrophages, and monocytes as well as activation of a number of important intracellular signaling molecules. As such, IL-15 could be essential for the immune responses, allograft rejection, and the pathogenesis of autoimmune diseases. Further, IL-15 is a widely expressed pro-inflammatory cytokine and has been shown to play a role in several inflammatory disorders, including rheumatoid arthritis, psoriasis and pulmonary inflammatory diseases. Emerging data suggest that IL-15 may serve as a good therapeutic target, as there appears to be a beneficial effect of IL-15 neutralization in models of psoriasis and diabetes.
Spezifikation
Spezifikation
P48346
16168
Mouse IL-15
-20°C
<1 EU/μg
IL15
Unconjugated
MNWIDVRYDL EKIESLIQSI HIDTTLYTDS DFHPSCKVTA MNCFLLELQV ILHEYSNMTL NETVRNVLYL ANSTLSSNKN VAESGCKECE ELEEKTFTEF LQSFIRIVQM FINTS
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
ELISA, Functional Assay, Western Blot
13.3
E. coli
RUO
AI503618; il 15; Il15; IL-15; ILN; Interleukin; interleukin 15; Interleukin15; interleukin-15; MGC9721; M-IL-15
Mouse
Recombinant
Lyophilized