Learn More
Gibco™ Mouse FGF-4 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
91.50 CHF - 3450.50 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P11403
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Gen-ID (Entrez) 14175
Molekulargewicht 19
Name Mouse FGF-4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17834363
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-57-100UG
100 μg
684.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17804573
View Documents
Gibco™
450-57-1MG
2 x 500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
30087730
View Documents
Gibco™
450-57-01M
2 x 500 μg
3415.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17853933
View Documents
Gibco™
450-57-250UG
250 μg
1194.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17843853
View Documents
Gibco™
450-57-25UG
25 μg
222.00 CHF
25 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17804793
View Documents
Gibco™
450-57-500UG
500 μg
2050.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17873853
View Documents
Gibco™
450-57-5UG
5 μg
91.50 CHF
5 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Fibroblast growth factor 4 (FGF4) is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family that possess broad mitogenic and cell survival activities and play key roles in growth and survival of stem cells during embryogenesis, tissue regeneration, and carcinogenesis. FGF4 was identified by its strong oncogenic transforming activity and is a potent angiogenic factor, expressed in several highly vascularized tumors and also in adult mouse testis, intestine, and brain. Studies on the mouse homolog suggests a function in bone morphogenesis and limb development through the sonic hedgehog (SHH) signaling pathway. Furthermore, FGF4 regulates neural progenitor cell proliferation and neuronal differentiation. Recent studies show a growth-promoting role for FGF4 in human embryonic stem cells and a putative feedback inhibition mechanism by a novel FGF4 splice isoform that may serve to promote differentiation at a later stages of development.
Specifications
Specifications
P11403
14175
Mouse FGF-4
-20°C
<1 EU/μg
Fgf4
Unconjugated
APNGTRHAEL GHGWDGLVAR SLARLPVAAQ PPQAAVRSGA GDYLLGLKRL RRLYCNVGIG FHLQVLPDGR IGGVHADTRD SLLELSPVQR GVVSIFGVAS RFFVAMSSRG KLFGVPFFTD ECKFKEILLP NNYNAYESYA YPGMFMALSK NGRTKKGNRV SPTMKVTHFL PRL
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Functional Assay
19
E. coli
RUO
FGF; FGF4; Fgf-4; Fgfk; Fibroblast growth factor; fibroblast growth factor 4; fibroblast growth factor 4 splice isoform; HBGF-4; heparin secretory transforming protein 1; heparin secretory-transforming protein 1; heparin-binding growth factor 1; heparin-binding growth factor 4; HST; Hst1; hst-1; HSTF1; HSTF-1; human stomach cancer, transforming factor from FGF-related oncogene; kaposi sarcoma oncogene; Kfgf; K-FGF; K-fibroblast growth factor; KS3; oncogene HST; transforming protein KS3
Mouse
Recombinant
Lyophilized