Learn More
Gibco™ Mouse FGF-23 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.75 CHF - 4355.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9EPC2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Gen-ID (Entrez) 64654
Molekulargewicht 25.5
Name Mouse FGF-23
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17814363
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-55-100UG
100 μg
872.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17813933
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-55-1MG
2 x 500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
30088073
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-55-01M
2 x 500 μg
4355.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17844633
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-55-20UG
20 μg
218.00 CHF
20 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17864273
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-55-250UG
250 μg
1524.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17804283
Unterlagen ansehen
Gibco™
450-55-500UG
500 μg
2615.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17804123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
450-55-5UG
5 μg
89.75 CHF
5 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The product of this gene inhibits renal tubular phosphate transport. This gene was identified by its mutations associated with autosomal dominant hypophosphatemic rickets, an inherited phosphate wasting disorder. Abnormally high level expression of this gene was found in oncogenic hypophosphatemic osteomalacia, a phenotypically similar disease caused by abnormal phosphate metabolism. Mutations in this gene have also been shown to cause familial tumoral calcinosis with hyperphosphatemia.
Spezifikation
Spezifikation
Q9EPC2
64654
Mouse FGF-23
-20°C
<1 EU/μg
FGF23
Unconjugated
MYPDTSPLLG SNWGSLTHLY TATARTSYHL QIHRDGHVDG TPHQTIYSAL MITSEDAGSV VITGAMTRRF LCMDLHGNIF GSLHFSPENC KFRQWTLENG YDVYLSQKHH YLVSLGRAKR IFQPGTNPPP FSQFLARRNE VPLLHFYTVR PRRHTRSAED PPERDPLNVL KPRPRATPVP VSCSRELPSA EEGGPAASDP LGVLRRGRGD ARGGAGGADR CRPFPRFV
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Functional Assay
25.5
E. coli
RUO
ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 23; Fibroblast growth factor 23 C-terminal peptide; Fibroblast growth factor 23 N-terminal peptide; HPDR2; HYPF; Phosphatonin; PHPTC; tumor-derived hypophosphatemia inducing factor; Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor; UNQ3027/PRO9828
Mouse
Recombinant
Lyophilized