Learn More
Gibco™ Mouse FGF-21 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.75 CHF - 3350.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Q9JJN1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 56636 |
Molekulargewicht | 20.1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17884503
|
Gibco™
450-56-100UG |
100 μg |
670.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17834123
|
Gibco™
450-56-1MG |
1 mg |
3350.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17823853
|
Gibco™
450-56-250UG |
250 μg |
1172.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17884263
|
Gibco™
450-56-25UG |
25 μg |
218.00 CHF
25 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17804633
|
Gibco™
450-56-500UG |
500 μg |
2010.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17854633
|
Gibco™
450-56-5UG |
5 μg |
89.75 CHF
5 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities and are involved in a variety of biological processes including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. The function of this growth factor has not yet been determined.Spezifikation
Q9JJN1 | |
protein with no preservative | |
20.1 | |
E. coli | |
RUO | |
FGF; FGF21; FGF-21; FGFL; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 21; PRO10196; UNQ3115/PRO10196 | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
56636 | |
Mouse FGF-21 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF21 | |
Unconjugated | |
MAYPIPDSSP LLQFGGQVRQ RYLYTDDDQD TEAHLEIRED GTVVGAAHRS PESLLELKAL KPGVIQILGV KASRFLCQQP DGALYGSPHF DPEACSFREL LLEDGYNVYQ SEAHGLPLRL PQKDSPNQDA TSWGPVRFLP MPGLLHEPQD QAGFLPPEPP DVGSSDPLSM VEPLQGRSPS YAS | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |