Learn More
Invitrogen™ Maus-Östrogen-Rezeptor beta (aa 467  bis 485), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP028
Artikelnummer. 11504690
  • 224.54 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maus-Östrogen-Rezeptor B (ERb) (Reste 467 bis 485) synthetisches Peptid, PEP-028, von Invitrogen.
PEP-028 ist eine19 Aminosäure (Aminosäuren467-485) synthetisches Peptid, dessen Sequenz mit dem C-Terminal von Maus-ERb entspricht wird. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C467-C-S-T-E-D-S-K-N-K-E-G-S-Q-N-L-Q-S-Q485 Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und Erb, Katalog# PA1-312 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13983
gereinigt
Maus-Östrogen-Rezeptor beta (aa467  bis 485)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Maus
O08537
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
Esr2
Kein Konservierungsmittel
50 μg
C467 - C - S - T - E - D - S - K - N - K - E - G - S - Q - N - L - Q - S - Q485