Learn More
Gibco™ Mouse EG-VEGF Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
91.50 CHF - 3415.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Q14A28 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 246691 |
Molekulargewicht | 9.6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17842263
|
Gibco™
315-29-100UG |
100 μg |
684.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17802273
|
Gibco™
315-29-1MG |
1 mg |
3415.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17802563
|
Gibco™
315-29-20UG |
20 μg |
222.00 CHF
20 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17832773
|
Gibco™
315-29-250UG |
250 μg |
1194.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17812363
|
Gibco™
315-29-500UG |
500 μg |
2050.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17832863
|
Gibco™
315-29-5UG |
5 μg |
91.50 CHF
5 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Endocrine gland-derived vascular endothelial growth factor induces proliferation, migration, and fenestration in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. Its expression is induced by hypoxia and is restricted to the steroidogenic glands. Its expression is often complementary to the expression of VEGF, suggesting that these molecules function in a coordinated manner.Spezifikation
Q14A28 | |
protein with no preservative | |
9.6 | |
E. coli | |
RUO | |
black mamba toxin-related protein; EGVEGF; EG-VEGF; endocrine-gland-derived vascular endothelial growth factor; Mambakine; PK1; PRK1; PROK1; prokineticin 1; prokineticin-1; UNQ600/PRO1186 | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
246691 | |
Mouse EG-VEGF | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
PROK1 | |
Unconjugated | |
AVITGACERD IQCGAGTCCA ISLWLRGLRL CTPLGREGEE CHPGSHKIPF LRKRQHHTCP CSPSLLCSRF PDGRYRCFRD LKNANF | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |