Learn More
Invitrogen™ Maus-EDG2 (aa 348 bis 364), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP233
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lysophosphaditische Maus-Säure-Rez. (Reste 348 bis 364) synthetisches Peptid, PEP-233, von Invitrogen.
PEP-233 ist ein synthetisches Peptid aus 17 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten 348 bis 364 von lysophosphatidischer Maus-Säure-Rezeptor-1 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): L N H T I L A G V H S N D H S V V.Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-1041. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
14745 | |
gereinigt | |
Maus-EDG2 (aa 348 bis 364) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
P61793 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Lpar1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
L N H T I L A G V H S N D H S V V |