Learn More
GIBCO™ Mouse (Balb-c) Microsomes
Lebermikrosome, die aus einem Pool männlicher Balb-c-Mäuse gewonnen wurden. Gesamt-Proteinkonzentration: 20 mg/ml.
Marke: GIBCO™ BCMCPL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gepoolte Proben | |
Gefroren | |
0.5 mL | |
20 mg/ml | |
Lagerung bei -60 °C bis -85 °C. | |
Mikrosomen | |
Gibco™ |
Männlich | |
Leber | |
Maus | |
Maus-Mikrosom | |
Tube | |
Trockeneis |