Learn More
Invitrogen™ Maus-ADAMTS4 (AA 394 bis 403), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP234
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maus-ADAMTS4 (Reste 394 bis 403) synthetisches Peptid, PEP-234, von Invitrogen.
PEP-234 ist ein synthetisches Peptid aus 11 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten 394 bis 403 von Maus-ADAMTS4 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C V (394) M A H V D P E P (403). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-1749A. Die Verwendung einer Peptidlösung mit gleichem Volumen und gleicher Konzentration auf den entsprechenden Antikörper führt zu einem großen molaren Überschuss an Peptid (∼70 -fach) für eine wettbewerbsfähige Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Rekonstitution mit 0.1 ml destilliertem Wasser.Spezifikation
240913 | |
gereinigt | |
ADAMTS4 (aa 394-403), Maus | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
Q8BNJ2 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Adamts4 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C V(394) M A H V D P E E P(403) |