Learn More
uvex Motion S1-SRC-Sicherheitsschuhe mit Perforierungen
Besonders leichte Sicherheitsschuhe aus synthetischen Materialien im sportlichen Design, die sich für alle Personen mit Chromallergie eignen.Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC).
140.00 CHF - 152.00 CHF
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
---|---|
Material | Microvelours |
Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
Zehenmaterial | Stahl |
Breite (metrisch) | 11 cm |
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15338312
|
uvex
6989840 |
40 | Schwarz, Silber |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15348312
|
uvex
6989841 |
41 | Schwarz, Silber |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15368312
|
uvex
6989843 |
43 | Schwarz, Silber |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15378312
|
uvex
6989844 |
44 | Schwarz, Silber |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Leichte S1-Sicherheitsschuhe mit Climazone Klimamanagement-Technologie
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Selbstreinigende, leichte PU-Außensohle mit optimaler Abriebfestigkeit, Stoßdämpfung und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Zehenkappe aus Stahl mit stabilisierender Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
- Alle Sohlen sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Antistatische Uvex 3D Hydroflex™ Schaumstoff-Einlegesohle für optimale Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen
Spezifikation
Abstandgitter | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
11 cm | |
Öl, Benzin | |
Trainers | |
S1 |
Microvelours | |
Stahl | |
Herren | |
Motion S1 SRC | |
No | |
ESD Safety Shoe |