Learn More
Motic™ Digitale MOTICAM S3 USB-Kamera 3.0 MP für die Mikroskopie
Digitale Moticam S3 sCMOS USB-Kamera mit hinterleuchteter Sensortechnologie für schnelle Datenübertragung. Schließen Sie das Gerät einfach an Ihr trinokulares Mikroskop an, und digitalisieren Sie Ihre Proben mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Motic Images Plus 3.0.
Brand:  Motic™ 1100600101091
Product Code. 16699991
  • 554.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Rückseitig beleuchtete Sensortechnologie
  • sCMOS-Sensor, Größe 0,36 in.
  • Aufnahmeauflösung: 3 MP
  • Live-Anzeigemodus über USB: 2048 x 1536, 1920 x 1080 Pixel
  • Schnelle Bildwechselfrequenzen: 2048 x 1536 bei 60 fps, 1920 x 1080 bei 60 fps
  • USB 3.1-Schnittstelle
  • Software Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux im Lieferumfang enthalten
  • Softwarefunktionen: Foto- und Videoaufnahme, Bewegt- und Standbildmessung, Bildanpassungen, Weißabgleich, automatische & manuelle Belichtung, individuelles Objektivkalibrierungssystem.
  • Mitgeliefertes Zubehör: CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux
Specifications
Specifications
Zertifikat EMC CE
USB 3,1
USB 3,1
CS-Ringadapter, USB 3.1-Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierungs-Objektträger, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux
3.0 MP
C-Mount-Adapter separat erhältlich
sCMOS.0,36 in.
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux oder höher
Raumtemperatur
Jedes trinokulare Mikroskop oder Stereomikroskop
Kein Speicher, Bilder werden auf einem Computer gespeichert
1
2048 x 1536, 1920 x 1080 Pixel
2 Jahre
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers