Learn More
Motic™ Moticam A5
An ideal tool for those who need to stay flexible, the Moticam A5 has a high resolution above full HD while maintaining steady 30 fps. Take crisp pictures for documentation and public presentations.
Marke: Motic™ 1100600101302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- C-mount for lens
- MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
- Live Display Modes: 2592 x 1944 px, 2048 x 1536 px, 1920 x 1080 px
Spezifikation
Kamera | |
Fokussierbares Objektiv, 30 mm- und 38 mm-Okularadapter, Kalibrierobjektträger, Makro-Sichtschlauch, C-Ring, USB-Kabel, Staubschutzkappe | |
1/2,8 Zoll |
Moticam A. | |
sCMOS | |
30 fps |