Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ T3605
865.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
Der Farbstoff TO-PRO-3 ist ein Carbocyanin-Monomer zur Färbung von Nukleinsäuren mit tiefroter Fluoreszenz, ähnlich den Farbstoffen Alexa Fluor 647 oder Cy™5. Er gehört zu den Sonden mit der höchsten Empfindlichkeit für den Nachweis von Nukleinsäuren.
Viele Anwendungen
TO-PRO-3 und die anderen monomeren Cyanin-Farbstoffe haben aufgrund ihres niedrigen Hintergrunds und ihrer hellen Fluoreszenz einen breiten Anwendungsbereich. Sie werden eingesetzt zur Färbung von Nukleinsäuren auf festen Trägern, dem Vorfärben von Proben für die Gel- oder Kapillarelektrophorese, zum Nachweis der Zellviabilität und zur Gegenfärbung in Experimenten mit multipler Markierung.
Der TO-PRO-3 Farbstoff weist eine hohe Selektivität für die Färbung des Zellkerns gegenüber dem Zytoplasma auf
TO-PRO-3 ermöglicht eine starke und selektive Färbung des Zellkerns in kultivierten Zellen und in Paraffinschnitten. TO-PRO-3 und andere Carbocyanin-Monomere weisen eine sehr starke Bindungsaffinität für dsDNA mit Dissoziationskonstanten im mikromolaren Bereich auf.
Verwenden Sie TO-PRO-3 Farbstoff für zweifarbige Viabilitätsfärbung
Gleichzeitige Markierung mit einem grün fluoreszierenden SYTO™ Farbstoff und dem zellundurchlässigen TO-PRO-3 Farbstoff wird häufig zur Beurteilung der Zellviabilität verwendet. TO-PRO-3- und TOTO™-3 Farbstoffe besitzen beide wesentlich höhere Extinktionskoeffizienten als DNA-gebundenes Propidiumiodid.
Erweitern Sie Ihre Optionen für die mehrfarbige Markierung
Die langwellige Fluoreszenz des TO-PRO-3 Farbstoffs ist klar getrennt von der Fluoreszenz häufig verwendeter Fluorophore, zu denen unsere beliebten Alexa Fluor-Farbstoffe, Oregon Green™, Fluorescein (FITC), Rhodamin (TRITC), Texas Red™, Cumarin (AMCA), Marina Blue™ und Pacific Blue™ gehören. Darüber hinaus bieten langwelliges Licht absorbierende Farbstoffe wie TO-PRO-3 den Vorteil, dass die Fluoreszenz in der Regel nicht von der Autofluoreszenz der Gewebe überdeckt wird. 1 mmol-Lösung in DMSO
- Hochempfindliche Detektion von dsDNA (doppelsträngige Nukleinsäuren)
- Ideal für Durchflusszytometrie und Fluoreszenzmikroskopie
- Langwellige Fluoreszenz ist klar getrennt von grünen und roten Fluorophoren
- Anregung/Emission: 642/661 nm
- Zellundurchlässig
Zellanalyse, Zellproliferation, Zellstruktur, Zell-Tracing & -Tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Eindeckung & Ausbleichschutz, Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Verfolgung von Mikroorganismen, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Organellen-Tracing
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Rot | |
642 nm | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
661 nm | |
TO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Nucleic Acids, Nucleus |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenztests | |
1 ml | |
TO-PRO™-3 Iodid (642/661) – 1 mmol Lösung in DMSO | |
Flüssig | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.