Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Marke: Invitrogen™ Y3603
Beschreibung
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
Das grün fluoreszierende YO-PRO-1 Färbemittel wird zur Identifizierung apoptotischer Zellen verwendet. Apoptotische Zellen werden für YO-PRO-1 durchlässig, bleiben aber für Propidiumiodid (P-3566), ein Färbemittel für Totzellen, undurchlässig. Lebende Zellen werden durch YO-PRO-1 nicht angefärbt und können daher in weiteren Experimenten verwendet werden.
Zusätzliches Nukleinsäurefärbemittel ist in den Vybrant™ Apoptoseassay-Kits Nr. 4 (V-13243) und Nr. 7 (V-23201) erhältlich.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Apoptoseassays, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie-Viabilitäts- & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Membrandurchlässigkeit, Zellkern, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Grün | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmarkierung | |
1 ml | |
YO-PRO-1 Jodid (491/509) | |
YO-PRO™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
1 mM | |
491 nm | |
Tube | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
509 nm | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel | |
Zellundurchlässig |