Learn More
Molybdänsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672300
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
ACS-Reagenz, ≥ 85.0 % MoO3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Molybdänsäure, Molybdän(VI)-Säure, Dihydroxydioxo-Molybdän, Molybdinsäure ACS, Molybdat MoO42-, Dihydrogen, t- 4, Dihydroxidodioxidomolybdän, Aronis 24112, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdänsäure
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Reinheit (%) ≥85 % MoO3-Basis
Güte ACS-Reagenz
Dichte 3.1 g/ml bei 25 °C