Learn More
Molybdän-Draht, 0.203 mm (0.008 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum wire |
Namenshinweis | 0.203mm (0.008 in.) dia., Hard |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 m |
Reinheit (%) | 99.9% |
Gewicht | ≈0.33g/m |
Form | Draht |