Learn More
Molybdän-Standard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, NH3-Lösung, 1 %, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 3465 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Molybdenum solution 10000 ppm
- Achtung
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Molybdenum trioxide