Learn More
Molybdän-Pulver, -325 Mesh, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis ohne W), W < 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Summenformel | Mo |
Molekulargewicht (g/mol) | 95.95 |
MDL-Nummer | MFCD00003465 |
InChI-Schlüssel | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
IUPAC-Name | Molybdän |
SMILES | [Mo] |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
Molybdän |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Spezifikation
Molybdenum powder | |
99.999% (metals basis excluding W) | |
Mo | |
UN3089 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
Molybdän | |
23932 | |
99.999% | |
-325 Mesh |
7439-98-7 | |
(Metallbasis ohne W), W <100 ppm | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
Puratronic™ | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
H228-H360-H371
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4680000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only