Learn More
Molybdän-Gaze, 50 Mesh gewebt aus Draht mit 0.0509 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11325197
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdenum gauze
Namenshinweis Woven from 0.0509mm (0.002 in.) dia. wire
Menge 150 x 150 mm
Netzgröße 50 Mesh
Form Drahtgewebe