Learn More
Molybdänfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum foil |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 100 x 100 mm |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈51g/100x100mm |
Form | Folie |