Learn More
Molekularsiebe, 4A, Pellets, Durchm.: 3.2 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663960
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Pellets, 3.2 mm Durchmesser
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 4 Å
Farbe Braun
Dichte 2 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Partikelgröße Durchmesser: 3.2 mm
Menge 1 kg
Physikalische Form Pellets
Schmelzpunkt 400 °C
Strukturformel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten