Learn More
Molekularsiebe, 3 Å ,4 bis 8 Mesh, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671840
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beads, 4 bis 8 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 3 Å
Netzgröße 4 bis 8 Mesh
Menge 5 kg
Strukturformel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten