Learn More
Molekularsiebe, 13 x, Pellets, Durchm.: 3.2 mm, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 13 X |
Verpackung | Poly-Flasche |
Partikelgröße | Durchmesser: 3.2 mm |
Menge | 1 kg |
Physikalische Form | Pellets |
Strukturformel | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |