Learn More
Molekularsiebe, 13 x, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 13 X |
Verpackung | Fass mit Inneneinsatz |
Menge | 5 kg |
CAS | 63231-69-6 |
Strukturformel | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
MDL-Nummer | MFCD00131613 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Molekularsieb 13X |