Learn More
Molekularsiebdeperox/-dehydrat, Honeywell™ Fluka™
Beads für die Deperoxidation und Trocknung von Lösungsmitteln
286.44 CHF - 865.93 CHF
Spezifikation
Verpackung | Poly-Flasche |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Molekularsieb Deperox/Dehydrat Fluka zur Deperoxidation und Trocknung von Lösungsmitteln |
CAS | 10124-43-3, 1318-02-1 |
UN-Nummer | UN3077 |
Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Poly-Flasche | |
Molekularsieb Deperox/Dehydrat Fluka zur Deperoxidation und Trocknung von Lösungsmitteln | |
10124-43-3, 1318-02-1 | |
UN3077 |
Safety and Handling
P201-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII