Learn More
Molekularsiebdehydrat Fluka mit Indikator für das Trocknen von Lösungsmitteln, Honeywell Fluka™
BEADS, MIT INDIKATOR ZUM TROCKNEN VON LÖSUNGSMITTELN
212.32 CHF - 767.87 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsieb Dehydrat Fluka mit Indikator zur Trocknung von Lösungsmitteln
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL-Nummer MFCD00147630
UN-Nummer UN3077
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15646740
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
69839-250G
250 g
212.32 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15636740
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
69839-1KG
1 kg
767.87 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Molekularsieb Dehydrat Fluka mit Indikator zur Trocknung von Lösungsmitteln
7646-79-9, 1318-02-1
MFCD00147630
UN3077
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P261-P280-P284-P305 + P351 + P338 + P310-P308 + P313