Learn More
Invitrogen™ TC-FlAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit (Green Fluorescence), for live-cell imaging
Enthält ein auf Expressionskennzeichnung basierendes Fluoreszenzmarkierungsreagenz für die Kennzeichnung lebender Zellen
Marke: Invitrogen™ T34561
1138.72 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Includes: Das Kit enthält FlAsH-EDT2-Kennzeichnungsreagenz und BAL-Waschpuffer.
Beschreibung
Säugetierzelllinien, die ein Protein exprimieren, das mit dem Tetracystein-Tag (CCPGCC) fusioniert ist, können mit dem grün-fluoreszierenden FlAsH-EDT2-Reagenz, das im Kit enthalten ist, markiert werden. Das markierte Protein fluoresziert nur, wenn das Markierungsreagenz hinzugefügt wird. Der BAL-Waschpuffer ersetzt den zuvor mitgelieferten Waschpuffer auf Basis von Disperse Blue 3 und EDT als ein olfaktorisch angenehmeres Reagenz, das ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis bietet.
Zellanalyse, zellbasierte Reporter-Assays, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Markierungschemie, Lumio-Detektion, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays, Tetracystein (Lumio/Flash/ReAsH)-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Tetracystein-Tag-Nachweiskit | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
FlAsH | |
Kit | |
1 kit |
Fluoreszent | |
Tetracystein-Tag-Nachweis | |
Grün | |
Nasseis | |
TC-FlAsH II |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.