Learn More
Invitrogen™ SYPRO™ Ruby Proteingel-Färbemittel
GREENER_CHOICE
Eine hochempfindliche, gebrauchsfertige fluoreszierende Färbung für den Nachweis von Gesamtproteinen, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese getrennt sind (PAGE).
Marke:  Invitrogen™ S12010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10348062
  • 670.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SYPRO Proteingel-Färbemittel sind empfindliche, anwenderfreundliche fluoreszierende Färbemittel für durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese getrennte Gesamtproteine (PAGE). Gefärbte Proteine können mit einem standardmäßigen UV- oder Blaulicht-Transilluminator oder einem Bildgebungsgerät mit den entsprechenden Filtern oder Lasern betrachtet werden. SYPRO Proteingel bietet viele Vorteile gegenüber der Coomassie Blue-Färbung und Silberfärbung, darunter ein schnelles, einschrittiges Färbeprotokoll, das keine Entfärbung erfordert, einen linearen dynamischen Bereich über drei Größenordnungen hinweg und sehr geringe Farbvariationen von Protein zu Protein.
Merkmale des SYPRO Ruby Proteingel-Färbemittels:
• Bequem — Gebrauchsfertige Formulierung
• Hohe Empfindlichkeit — Nachweis von 0,25 bis 1 ng
• Effektive Färbung von 1D- und 2D-Gelen
• Multiplexing mit anderen Gelfärbemitteln wie Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel oder Pro-Q Emerald 300 Glykoproteingel-Färbemittel möglich
• Kompatibel mit der nachfolgenden Analyse von Proteinen durch Edman-basierte Sequenzierung oder Massenspektronomie
Merkmale der SYPRO Orange und SYPRO Red Proteingel-Färbmittel:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell — Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• SYPRO Orange: Beisp.: 300 bis 470 nm, Em. 570 nm
• SYPRO Red: Beisp.: 300 bis 550 nm, Em. 630 
Merkmale des SYPRO Tangerine Proteingel-Färbemittels:
• Empfindlich — Nachweis von 4 bis 8 ng
• Schnell —Schnelle Färbung in nur 10 bis 60 Minuten
• Optimal für 1D-Gele
• Keine Fixierung mit Essigsäure
• Kompatibel mit anschließender Gelfärbung, Western Blotting, Zymographie, Elektroelution oder Massenspektrometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
In-Gel-Detektion
Fluoreszenz
Proteingel-Färbemittel
SYPRO™
Raumtemperatur
300, 490/640 nm
SYPRO™ Tangerine Proteingel-Färbemittel (5000X in DMSO), 500 μl
5000X in DMSO
SYPRO Tangerine
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
500 μl
Protein
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.