Learn More
Invitrogen™ Singlet Oxygen Sensor Green – spezielle Verpackung
Das Nachweisreagenz ist sehr selektiv für Singulett-Sauerstoff
Marke: Invitrogen™ S36002
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Im Gegensatz zu anderen erhältlichen fluoreszierenden und chemilumineszierenden Singulet-Sauerstoff-Nachweisreagenzien zeigt Singlet Oxygen Sensor Green keine nennenswerte Reaktion auf Hydroxyl-Radikale oder Superoxid.
- Der Indikator zeigt zunächst eine schwache blaue Fluoreszenz, aber in Gegenwart von Singulett-Sauerstoff emittiert er grüne Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 504/525 nm) ähnlich der von Fluorescein
- Singlet Oxygen Sensor Green ist nicht membrangängig
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Nitro-Oxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.