Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Hybridization Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.8 mm deep
Deckglas-Dichtungskombination, die an Mikroskopobjektträgern angebracht wird, um Mikrotiterplatten zu bilden, die für die Durchführung von In-situ-Hybridisierungsverfahren optimiert sind
Marke: Invitrogen™ S24732
391.40 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Spezieller Klebstoff, der sich in Sekundenschnelle an Glasobjektträgern bindet und so eine wasserdichte, temperaturbeständige Versiegelung schafft, die jedoch nach der Hybridisierung sauber und einfach wieder entfernt werden kann
- Lösungen können einfach über Dual-Access-Anschlüsse hinzugefügt und entfernt werden, ohne die Probe zu zerstören
- Hydrophobe Deckgläser sind Nuklease-frei und können keine Sonden fangen oder binden, wodurch eine gleichmäßige Verteilung des Reagenz über die Probe ermöglicht wird
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, chromogene In-situ-Hybridisierung, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-situ-Hybridisierung (ISH), Microarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Dichtung für Hybridisierungskammer | |
0,8 mm | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur |
SecureSeal™ | |
9 mm | |
1 set |