Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Glycoprotein Gel Stain Kit, with SYPRO™ Ruby Protein Gel Stain
50-mal empfindlicher als die Standard-Fuchsin-Färbung
Marke: Invitrogen™ P21855
Beschreibung
Pro-Q Emerald 300 und Pro-Q Emerald 488 Glykoprotein-Färbekits bieten die fortschrittlichste Technologie, die für den Nachweis von Glykoproteinen in Gelen und auf Blots verfügbar ist. Die Gelfärbung ist schnell und sehr empfindlich. In weniger als drei Stunden ist es möglich, je nach Grad der Glykosylierung nur noch 300 pg Glykoprotein pro Band zu erkennen.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion | |
SYPRO Ruby, Pro-Q Emerald 300 | |
PRO-Q™, SYPRO™ | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Glykoprotein-Färbekit | |
1 kit | |
Proteine (Glykoproteine) |