Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gelfärbungen
Keine Blotting- oder phosphoproteinspezifischen Antikörper und Western Blot-Analyse mehr erforderlich
Marke:  Invitrogen™ P33301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11549296
  • 388.00 CHF / 200 Milliliter
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or use of phosphoprotein-specific antibodies. It is ideal for the identification of kinase targets in signal transduction pathways and for phosphoproteomic studies.
Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel ist eine praktische Methode zur selektiven Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamid-Gelen, ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper. Es eignet sich ideal zur Identifizierung von Kinase-Zielen in Signaltransduktionswegen und für Phosphoproteomikstudien.
Merkmale:
Empfindlich — Nachweisniveau von 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band
Bequem — Selektive Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamidgelen, ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper und Wester Blot-Analysen
Lineares Signal — Aufgrund der hervorragenden Linearität über drei Größenordnungen ideal für quantitative Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
In-Gel-Detektion
Pro-Q Diamond
PRO-Q™
Raumtemperatur
Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 200 ml
Fluoreszenz
Phosphoprotein-Gelfärbemittel
200 mL
Proteine (Phosphoproteine)
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.