Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gelfärbungen
Keine Blotting- oder phosphoproteinspezifischen Antikörper und Western Blot-Analyse mehr erforderlich
Marke: Invitrogen™ P33300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or use of phosphoprotein-specific antibodies. It is ideal for the identification of kinase targets in signal transduction pathways and for phosphoproteomic studies.
Das Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel ist eine praktische Methode zur selektiven Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamid-Gelen, ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper. Es eignet sich ideal zur Identifizierung von Kinase-Zielen in Signaltransduktionswegen und für Phosphoproteomikstudien.Merkmale:
• Empfindlich — Nachweisniveau von 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band
• Bequem — Selektive Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamidgelen, ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper und Wester Blot-Analysen
• Lineares Signal — Aufgrund der hervorragenden Linearität über drei Größenordnungen ideal für quantitative Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
In-Gel-Detektion | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Raumtemperatur |
Pro-Q™ Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel, 1 l | |
Fluoreszenz | |
Phosphoprotein-Gelfärbemittel | |
1 l | |
Proteine (Phosphoproteine) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.