Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Enrichment Kit
Das Säulenbettvolumen kann je nach Menge des Ausgangsmaterials leicht nach oben oder unten skaliert werden.
Marke:  Invitrogen™ P33358
Artikelnummer. 10760345
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Anreicherungs-Kit ermöglicht die effiziente, nicht-radioaktive Isolierung von Phosphoproteinen aus komplexen Zellextrakten. Das Kit enthält Harz, Reagenzien und Säulen zur Isolierung von Phosphoproteinen aus 0,5 bis 1,0 mg Zellprotein insgesamt pro Säule.
Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Proteinanreicherung, Protein-Gelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit zur Anreicherung von Phosphoproteinen
PRO-Q™
1 kit