Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit
Kann zur Analyse des nativen Phosphorylierungszustands von Proteinen verwendet werden, die aus Gewebeproben oder Körperflüssigkeiten gewonnen werden.
Marke: Invitrogen™ P33356
Beschreibung
Das Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Blot-Färbekit bietet eine schnelle und einfache Methode zum direkten Nachweis von Phosphoproteinen auf Polyvinylidendifluorid- (PVDF) oder Nitrozellulose-Membranen. Die fluoreszierende Färbung bindet selektiv an den Phosphat-Anteil und ist unabhängig vom Aminosäure-Sequenzkontext.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
In-Blot-Nachweis | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Proteine (Phosphoproteine) |
Fluoreszent | |
Phosphoprotein-Blot-Färbekit | |
1 kit |