Learn More
Invitrogen™ Pepstatin A, BODIPY™ FL Conjugate
Für die Untersuchung von Cathepsin D-Transport in Zellen mittels Fluoreszenzmikroskopie
Marke: Invitrogen™ P12271
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
BODIPY™ FL Pepstatin A, eine grün-fluoreszierende Sonde, die Kathepsin D in vitro (IC50 ca. 50 nM) hemmt, zielt innerhalb von Lysosomen lebender Zellen auf Kathepsin D ab. Erste Studien mit dieser neuen Sonde zeigen, dass sie über einen endozytischen Weg zu den Lysosomen lebender Zellen transportiert wird und dass sie durch nicht markiertes Pepstatin A kompetitiv verdrängt werden kann.
Apoptose, Caspase-Aktivierung, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und Nachweis, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
BODIPY | |
Fest | |
Hemmstoff |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.