Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycerin-3-Phosphoethanolamin (Oregon Green™ 488 DHPE)
Mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∽501/526 nm
Marke: Invitrogen™ O12650
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Phospholipid, Oregon Green 488 DHPE, ist auf der Kopfgruppe mit dem grün fluoreszierenden Oregon Green Fluorophor gekennzeichnet. Dieses fluorierte Analogon von Fluorescein überwindet einige der wichtigsten Einschränkungen von Fluorescein, es weist zum Beispiel eine größere Photostabilität und einen niedrigeren pKa-Wert auf (pKa ∽4,7 gegenüber 6,4 für Fluorescein), wodurch seine Fluoreszenz im physiologischen pH-Bereich ist praktisch pH-unempfindlich ist.
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & -Nachweis, Ionische Homöostase & Signalgebung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phospholipids | |
1 mg | |
Fest | |
Oregon Green ™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.