Learn More
Invitrogen™ NPE-caged ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, P3-(1-(2-Nitrophenyl)Ethyl) Ester, Disodium Salt)
Die UV-Blitzlicht-Photolyse der Caging-Gruppe bewirkt die Abgabe von freien Nukleotiden
Marke: Invitrogen™ A1048
Beschreibung
NPE-caged ATP ist ein Nukleotid-Analogon, bei dem das endständige Phosphat mit einer blockierenden Gruppe verestert wird, wodurch das Molekül biologisch inaktiv wird. Die Blitzlicht-Photolyse der Caging-Gruppe mit UV-Beleuchtung bei 360 nm führt zu einer schnellen und überwiegend lokal begrenzten Freisetzung des freien Nukleotids am Ort der Beleuchtung.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
NPE-gebundenes ATP | |
Nasseis | |
5 mg |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
NPE (P3-(1-(2-Nitrophenyl)ethyl)ester) |