Learn More
Invitrogen™ Nitro blue Tetrazolium Chloride (NBT)
Für die Beurteilung der Zellviabilität auf Basis des Redoxpotentials.
Marke: Invitrogen™ N6495
348.84 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zellen mit aktiver Zellatmung wandeln wasserlösliches nitroblaues Tetrazoliumchlorid in einen tiefblau gefärbten Niederschlag um
Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Nitro-Oxidative Stress, Proteine, Expression, Iisolierung und Analyse, reaktive Sauerstoffspezies, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
1 g | |
Chemisches Substrat |
Kolorimetrisch | |
Oxidasesubstrat | |
Raumtemperatur |