Learn More
Invitrogen™ NBD-PE (N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)-1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz)
Mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∽463/536 nm
Marke: Invitrogen™ N360
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Phospholipid NBD-PE ist an der Kopfgruppe mit dem umgebungsempfindlichen Fluorophor NBD markiert.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phospholipids | |
956.25 | |
Invitrogen |
10 mg | |
Fest | |
463/536 nm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.