Learn More
Invitrogen™ NBD C6-Ceramid, zu BSA komplexiert
Selektive Färbung des Golgi-Apparats in lebenden und fixierten Zellen
Marke: Invitrogen™ N22651
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
NBD C6-Ceramid kann zur Untersuchung von Sphingolipid-Transport- und Stoffwechselmechanismen verwendet werden. Die Komplexierung fluoreszierender Lipide mit Rinderserumalbumin (BSA) erleichtert die Zellmarkierung, da organische Lösungsmittel zur Auflösung der lipophilen Sonde nicht mehr benötigt werden. Die BSA-komplexe Sonde kann direkt in Wasser aufgelöst werden. Der umweltempfindliche NBD-Farbstoff ist schwach fluoreszierend in Wasser, fluoresziert jedoch stärker in aprotischen Lösungsmitteln und anderen unpolaren Umgebungen mit Anregungsmaxima ∽466/536 nm.
Zellanalyse, Zellstruktur, Golgi
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
5 mg | |
Fest | |
Invitrogen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.