Learn More
Invitrogen™ NBD C6-Ceramid (6-((N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)amino)Hexanoyl)Sphingosin)
Selektive Färbung des Golgi-Apparats in lebenden und fixierten Zellen
Marke: Invitrogen™ N1154
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
NBD C6-Ceramid kann zur Untersuchung von Sphingolipid-Transport- und Stoffwechselmechanismen verwendet werden. Der umweltempfindliche NBD-Farbstoff ist schwach fluoreszierend in Wasser, fluoresziert jedoch stärker in aprotischen Lösungsmitteln und anderen unpolaren Umgebungen mit Anregungsmaxima ∽466/536 nm.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
1 mg | |
Fest | |
Invitrogen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.