Learn More
Invitrogen™ Lissamin™ Rhodamin B 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycerin-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz (Rhodamin DHPE)
Mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∽560/580 nm
Marke: Invitrogen™ L1392
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Phospholipid Rhodamin DHPE ist auf der Kopfgruppe mit dem rot-fluoreszierenden Rhodamin B Fluorophor gekennzeichnet.
Zellanalyse, Zellstruktur, Membranen (Allgemein) & Lipide
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
5 mg | |
Fest | |
Lissamin™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.