Learn More
Invitrogen™ Jasplakinolid
Makrozyklisches Peptid, das vom Meeresschwamm Jaspis johnstoni isoliert wurde
Marke: Invitrogen™ J7473
909.37 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Jasplakinolid ist ein potenter Induktor der Aktin Polymerisation in vitro durch Stimulierung der Aktin-Filament-Nukleination. Jasplakinolid konkurriert mit Phalloidin um Aktinbindung (Kd = 15 nmol).
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
100 μg | |
Aktin, Zytoskelett | |
Fest |
Raumtemperatur | |
C36H45BrN4O6. | |
Peptide |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.