Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Green Reactive Oxygen Species Detection Kit, for microscopy
Für die Mikroskopie
Marke:  Invitrogen™ I36007
836.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10738994
  • 1100.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Image-iT LIVE Green Reactive Oxygen Species (ROS) Nachweiskit enthält wichtige Reagenzien für den Nachweis von ROS in lebenden Zellen
  • Der Assay basiert auf 5- (und 6-)Carboxy-2',7'-Dichlordihydrofluorescein-Diacetat (Carboxy-H2DCFDA), einem zuverlässigen fluorogenen Marker für ROS in lebenden Zellen
  • Neben Carboxy-H2DCFDA bietet das Kit einen gängigen Induktor für die ROS-Produktion, tert-Butylhydroperoxid (TBHP), als Positivkontrolle und den blau-fluoreszierenden, membrangängigen Nukleinsäure-Farbstoff Hoechst 33342
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.