Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Lipidperoxidations-Kit, für die Lebendzellanalyse
Ermöglicht den Nachweis von Lipidperoxidation in lebenden Zellen durch Oxidation von BODIPY™ 581/591 C11-Reagenz
Marke: Invitrogen™ C10445
510.72 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Fünf Einwegfläschchen mit ausreichend Gesamtreagenz für 5 96-Well-Platten oder 100 Deckgläser und Cumol-Hydroperoxid als Positivkontrolle
Beschreibung
Dieses Kit lokalisiert Membranen in lebenden Zellen und zeigt bei Oxidation durch Lipidhydroperoxide eine Verschiebung der Spitzenfluoreszenz-Emission von ca. 590 nm auf ca. 510 nm. Die Fluoreszenz von lebenden Zellen verschiebt sich von rot nach grün, was eine ratiometrische Anzeige der Lipidperoxidation bietet, die mit der herkömmlichen und High-Content-Mikroskopie sowie der Durchflusszytometrie kompatibel ist.
- Enthält Cumol-Hydroperoxid als positive Kontrollverbindung, um Lipidperoxidation in Zellen zu induzieren
- Das Reagenz wird als stabile und gebrauchsfertige DMSO-Lösung mit einem einfachen Protokoll geliefert, das mit Standardprozessen in der Fluoreszenzmikroskopie kompatibel ist
- Form: gefroren
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie, Viabilitäts und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -nachweis, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Grün | |
Gefroren | |
1 kit |
Sicherheit und Handhabung
- Image-iT Lipid Peroxidation Kit, for live cell analysis
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Organisches Peroxid Typ E & F
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cumene hydroperoxide, Dimethyl sulfoxide
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.