Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Fluoreszierend-markierte, erhitzte oder chemisch abgetötete Bakterien und Hefe in einer Vielzahl von Größen, Formen und natürlichen Antigenitäten
Marke: Invitrogen™ S23371
396.01 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Fluoreszierende Produkte wurden eingesetzt, um die Phagozytose mittels Fluoreszenzmikroskopie, quantitativer Spektralfluorometrie und Durchflusszytometrie zu untersuchen. Während Fluorescein-markierte BioParticles Konjugate in saurer Umgebung teilweise gequencht werden, ist die Fluoreszenz von Alexa Fluor, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ Farbstoffkonjugaten über den pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv.
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (ca. 495/519 nm)
- Partikel: S. aureus (Wood-Stamm, ohne Protein A)
- Werden als gefriergetrocknete Pulver geliefert, ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
- BioParticles™ Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
- Fluoreszenz von BioParticles™ Konjugaten, die an die Zelloberfläche gebunden sind (aber nicht internalisiert sind), kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quencher abgeschreckt werden
- Effektiv als Kalibrierreferenz für die Durchflusszytometrie beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Rezeptoren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Alexa Fluor™ 488 | |
3 bis 10 | |
2 mg | |
S. aureus |
Fluoreszenz | |
Biopartikel, Konjugat | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.