Learn More
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridization Cover, 22 mm x 22 mm, RNase free
Speziell für die In-situ-Hybridisierung entwickelt
Marke:  Invitrogen™ H18200
Artikelnummer. 10615983
  • 446.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Es erfordert keine langwierigen Vorbereitungs- oder Blockierverfahren, um das Einklemmen oder Binden der Sonde zu verhindern
  • Hitzebeständig und nicht wellig, sogar bei hohen Temperaturen
  • Gut geeignet für Denaturierungsschritte oder In-situ-PCR-Inkubationen
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, chromogene In-situ-Hybridisierung, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, In-situ-Hybridisierung (ISH)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hybridisierungsabdeckung
22 mm x 22 mm
1 set
HybriSlip™
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. Der PCR-Prozess wird durch Patente von Hoffmann-La Roche, Inc. abgedeckt. Der Erwerb dieser Produkte vermittelt keine Lizenz im Rahmen dieser Patente.